Vil du logge ind igen?
  • kriterier
    • På lager (46)
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
  • Søg i resultater
pH-metre
https://dk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/91/18709691.jpg
VWR forhandler en lang række pH-metre. Elektrokemiske instrumenter måler prøvers præcise niveauer af pH, temperatur, ledningsevne og andet. Bordmodeller og transportable håndholdte pH-metre sikrer flere forskellige gentagne målemuligheder, som nedsætter tidsforbruget og mængden af nødvendigt ekstra udstyr.
En simpel trin-for-trin teknologi leder brugeren sikkert igennem måleproceduren. Stærke vandtætte pH-metre muliggør rutine målinger i potentielt destruktive omgivelser. Opsamlede måleresultater kan overføres til computere. Elektrokemiske pH-metre varierer i præcision og måle områder, samt stiller krav til driftstemperatur og hvilke opløsninger der skal måles på.
Find også vores store udvalg af pH-elektroder her: https://dk.vwr.com/store/product/2058928/ph-elektroder
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"127"
Sorter efter:
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   Enkle, kompakte instrumenter, der er designet til hurtige og nøjagtige resultater i prisbilligt pen-format. Typiske anvendelsesområder er jordbrug, ud...
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   This user friendly portable instrument with robust IP 67 rated housing provides high resolution and accuracy for precise measurements of pH, mV, condu...
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   These economical, robust and waterproof pH meters are supplied in complete ready to use sets that incorporate a robust transport case, electrode and t...
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   This user friendly instrument with articulated electrode stand and IP 43 rated housing provides high resolution and accuracy for precise measurem...
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   This user friendly portable instrument with robust IP 67 rated housing provides high resolution and accuracy for precise measurements in field applica...
UOM:  1 * 1 Each
Varenummer: (662-2283)
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   This handheld measuring device features an ergonomic design, a dust and water-proof housing in accordance with IP 65/67 and an illuminated display. Th...
UOM:  1 * 1 Items
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   This user friendly instrument with articulated electrode stand and IP 43 rated housing provides high resolution and accuracy for precise multi-pa...
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   This user friendly instrument with articulated electrode stand and IP 43 rated housing provides high resolution and accuracy for precise multi-pa...
UOM:  1 * 1 Each
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret af din organisation. Kontakt din indkøbsafdeling for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 8  af 127
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Næste