Ledningsevne-/oxygenfølere, ConOx, til Multi 350i
Leverandør: WTW
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
665-0100EA 14690 DKK
665-0100
Ledningsevne-/oxygenfølere, ConOx, til Multi 350i
Elektroder Multiparameter Elektroder
En slank og praktisk føler til samtidig måling af ledningsevne, opløst ilt og temperatur. Til alle former for vandanalyseopgaver i laboratoriet og i felten.
  • Klar til brug og kræver kun et minimalt niveau af vedligeholdelse
  • Det letaftagelige ilt-modul fungerer efter det galvaniske princip
  • Fuldautomatisk korrektion af salinitet
  • Systemet 4-Electrode er i stand til at foretage nøjagtige ledningsevnemålinger, selv når elektroderne er beskidte
Temperaturområde: 0...+50 °C
Ø×L: 15,3×120 mm