Vil du logge ind igen?
  • kriterier
    • På lager (16)
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
  • Søg i resultater
ledningsevnemalere
https://dk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/40/37/18374037.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"64"
Sorter efter:
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   These two portable meters are designed for different applications: CO 300 is capable of measuring conductivity, salinity, TDS and temperature values a...
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   Conductivity meter, VWR®, CO 30, Handheld, Konduktivitet: 0 - 1990 µS/cm, TDS: 0 - 10 ppt, 0...+100 °C, 8×LR44 batteries, IP 67
UOM:  1 * 1 Items
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   These portable, economical meters can simultaneously measure conductivity, specific conductance, salinity, TDS (Total Dissolved Solids) and temperatur...
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   This device is designed for the measurement of conductivity, resistivity, salinity and TDS in liquids − using a permanently connected electrode (measu...
UOM:  1 * 1 Items
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   This user friendly portable instrument with robust IP 67 rated housing provides high resolution and accuracy for precise measurements in field applica...
UOM:  1 * 1 Each
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   This user friendly instrument, with articulated electrode stand and IP 43-rated housing, provides high resolution and accuracy for precise measur...
UOM:  1 * 1 Each
Leverandør:  WTW
Beskrivelse:   Vandtætte håndholdte målere konstrueret til ubegrænset udendørs brug.
Leverandør:  SI Analytics
Beskrivelse:   This portable allrounder can be used with a variety of 2 and 4 pole measuring cells made by SI Analytics to measure conductivity, salinity, TDS and sp...
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret af din organisation. Kontakt din indkøbsafdeling for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 8  af 64
  1  2  3  4  5  6  7  8  Næste