Tørrebænk til præparatglas
Leverandør: Electrothermal
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
720-0000EA 7840 DKK
720-0000 631-1241
Tørrebænk til præparatglas
Kapacitet til halvtreds 26×76 mm objektglas, placeret direkte på varmepladen eller på de justerbare støttestænger; enten vandret eller vinklet til dræning.
Dimensions: 180×390×95 mm