Vil du logge ind igen?
  • kriterier
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
  • Søg i resultater
Frysetørrere
https://dk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/52/61/18945261.jpg
Frysetørrer dehydrerer materialer til optimal konservering. Ved hurtig og sikker nedkøling forhindrer en frysetørrer mulig celleskade fra dannelse af iskrystaller. VWR har frysetørre i forskellige størrelser og udformninger$ Udvalgte modeller har opsamler til nedfrysning ned til –50 °C. Kaskade opsamlere kan nedkøle til –84 °C. VWR har frysetørre med 12 eller 16 porte og flere ventiler.
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"8"
  Listevisning Easy View (new)
Sorter efter:
Leverandør:  LABCONCO
Beskrivelse:   FreeZone® benchtop freeze dryers are designed for lyophilising light to moderate sample loads. The compact design is ideal for laboratories with limit...
Leverandør:  LABCONCO
Beskrivelse:   Designet til at håndtere frysetørringsbehov i forskningslaboratorier og forsøgsanlæg. Opsamlere, som kan nå ned til -50 °C, fås med kapacitet fra 1 ti...
Leverandør:  LABCONCO
Beskrivelse:   FreeZone® console freeze dryers with or without stoppering tray dryers are designed for lyophilising moderate to large loads and stoppering vials or s...
Leverandør:  LABCONCO
Beskrivelse:   Benchtop freeze drying system, type 304 stainless steel with 12 ports, -75 °C. Ideal for the laboratory with occasional lyophilisation requirements, t...
UOM:  1 * 1 Items
Leverandør:  LABCONCO
Beskrivelse:   Tørrere, FreeZone®, Tray dryer, stoppering, with 6-port manifold, Schuko-plug, 823×625×688 mm
Varenummer: (LBCP780701030)
Leverandør:  LABCONCO
Beskrivelse:   These FreeZone® small tray dryers provide precise control and program flexibility for consistent performance and are designed for lyophilising small t...
UOM:  1 * 1 Items
Leverandør:  CHRIST, MARTIN GMBH & CO KG
Beskrivelse:   Freeze dryer, LDplus, Alpha 1-2 LDplus, Alpha 1-2 LDplus, Max tørringskapacitet. (Liter/24h): 2, Vægt (kg): ~28
Leverandør:  CHRIST, MARTIN GMBH & CO KG
Beskrivelse:   Freeze dryer, LSC, Gamma 2-16 LSC, Gamma 2-16 LSC, Kondensatortemperaturen (° C): -85, Max tørringskapacitet. (Liter/24h): 12, Vægt (kg): ~160
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret for salg via hjemmesiden. Kontakt kundeservice for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 8  af 8
Et nyt udseende og et fornyet engagement
Bygget på de funktioner og ressourcer, du kender, og optimeret med innovation fra Avantor®. Vores nye brand symboliserer agilitet og vores evne til at tilpasse os kundernes behov.
LÆS MERE BEGYND DIN SHOPPING