Du Søgte efter: Tøris maskine
VWR har tørismaskiner til fremstilling af tøris. Tørismaskiner er tilgængelige i et kompakt design, som meget enkelt kan kobles til gasflasker. Tørismaskiner findes i forskellige varianter og modeller og kan producere tøris som pellets, i blokke, og som sne. Tøris er et godt medie til at transportere biologisk materiale, prøver og nedkøling af disse under transport i et kontrolleret miljø. Tørismaskiner fremstiller nedkølingsstoffer, som er koldere end almindeligt is fremstillet af vand og efterlader ikke spor af urenheder og rester.
1 results were found