Multiplace Kjeldahl destruktionsenheder
Leverandør: Gerhardt
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
458-2349EA 22830 DKK
458-2349 705-0477 705-0478 705-0473 705-0474
Multiplace Kjeldahl destruktionsenheder
Destruktionssystemer Arbejdsstationer til Mineralisering
Traditionelle Kjeldahl destruktionsenheder fra Gerhardt til kolbestørrelser fra 50 til 750 ml
  • Adjustable temperature
  • Up to 600 °C for the type KI8/16, power 1800 W
  • Up to 650 °C for the type KI11/26 400 V, 3 phase, power 3480 W
Leveringsinformation: Leveres med Kjeldahl-kolber, udsugningsmanifold af glas, gaffelformede stativstave og strømkabel men uden vandstrålepumpe.