Vil du logge ind igen?
  • kriterier
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
  • Søg i resultater
Kjeldahl-destillationssystemer
https://dk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/94/54/18989454.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"12"
Sorter efter:
Leverandør:  VELP SCIENTIFIC
Beskrivelse:   The UDK 129 unit is the entry level model for accurate and precise nitrogen and protein determination according to the Kjeldahl Method (TKN). This uni...
UOM:  1 * 1 Items
Leverandør:  VELP SCIENTIFIC
Beskrivelse:   The UDK 149 is a more flexible solution for laboratories performing Kjeldahl distillation. It is fully automatic and can be easily connected to a larg...
UOM:  1 * 1 Items
Leverandør:  VELP SCIENTIFIC
Beskrivelse:   The UDK 139 is a semi-automatic model offering greater automation and a wider range of programming options compared to the UDK 129. This unit runs aut...
UOM:  1 * 1 Items
Leverandør:  VELP SCIENTIFIC
Beskrivelse:   The UDK 159 combines all the advantages of a fully automatic distillation with the added benefits of integrated colorimetric titration (AOAC approved)...
UOM:  1 * 1 Items
Leverandør:  VELP SCIENTIFIC
Beskrivelse:   The UDK 169 distillation and titration system is designed to perform nitrogen and protein determination according to the Kjeldahl Method (TKN) in the ...
Varenummer: (WITG2.530.000)
Leverandør:  WITEG LABORTECHNIK GMBH
Beskrivelse:   Kjeldahl distillation unit made of borosilicate glass.
UOM:  1 * 1 Items
Leverandør:  BEHR
Beskrivelse:   Steam distillation unit, suitable for nitrogen determination according to Kjeldahl. Its housing is robust and insensitive made of PP.
Leverandør:  GERHARDT
Beskrivelse:   Destillationssystemer, Kjeldahl, Manuel, KI 12/26, Array: 6, Kolbes volumen: 750 ml
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret af din organisation. Kontakt din indkøbsafdeling for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 8  af 12
  1  2  Næste
Et nyt udseende og et fornyet engagement
Bygget på de funktioner og ressourcer, du kender, og optimeret med innovation fra Avantor®. Vores nye brand symboliserer agilitet og vores evne til at tilpasse os kundernes behov.
LÆS MERE BEGYND DIN SHOPPING