Automatiske destillationssystemer med titrering, VAPODEST® 50s-systemer
Leverandør: Gerhardt
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
VAPODEST®
705-0583EA 202580 DKK
705-0583 705-0584
Automatiske destillationssystemer med titrering, VAPODEST® 50s-systemer
Destillationssystemer Automatiske destillationssystemer
Et fuldautomatisk destillationssystem med integreret titrering til præcis analyse. Den automatiserede dampgenerator har et dampoutput, som kan indstilles til mellem 40 til 100% og tillader alle aktuelle procedurer. Desuden leverer systemet styre kølevand, prøverør og kemikaliebeholder, samt visse sikkerhedsfunktioner til beskyttelse af operatøren. Titreringsenheden er fuldt integreret til evaluering af analysen ved hjælp af potentiometrisk, automatisk endepunktstitrering.
  • Computerstyring og monitorering af processen ved hjælp af VAPODEST® Manager-softwaren
  • Online-titrering under destillation er mulig for at optimere destillationstiden
  • Vapodest 50s kan leveres med sampler, hvor stort prøveantal kan bestemmes
  • Destillationstid typisk 2 til 4 minutter
  • Detektionsgrænse for nitrogen 0,1 mg
Andre konfigurationer af Autosampler-karrusellen er tilgængelige, spørg Avantor-specialisterne efter flere oplysninger.
Bestillingsoplysninger: VAPODEST® Software medfølger, pc til computerstyring medfølger ikke.