Variabel volumen.
- Økonomisk, udskiftelig dispenseringspatron med pakning - inklusiv en ekstra dispenseringspatron
- Halvautomatisk dispensering - det fjederbelastede stempel fylder patronen igen efter dispensering
- Volumenindstilling - et bølget spor tillader hurtig og nøjagtig indstilling af det ønskede volumen
- Kan adskilles uden brug af værktøj; nem rengøring og vedligeholdelse
- seripettor® er designet til basiske bufferopløsninger og dyrkningsmedier, f.eks. agar-næringsmedium, op til +60 °C; seripettor® pro er designet til dispensering af mange sure, basiske og saltholdige opløsninger, samt opløsningsmidler som f.eks. essentielle olier
seripettor® og seripettor® pro er innovative flasketopdispensere med et specielt design, der passer til de fleste flasker. En løftefjeder muliggør automatisk påfyldning. Når stempelpakningen er udslidt, kan hele dispenseringsenheden hurtigt udskiftes af brugeren uden brug af værktøj (ingen dyre reparationer).
Bestillingsoplysninger: Dispenserne leveres med udløbsrør, påfyldningsrør, ekstra dispenseringsenhed samt PP-adaptere (GL45/32 og GL45/S40).