Du Søgte efter: Dilutere
8  results were found
SearchResultCount:"8"
Sort Results
Listevisning Easy View (new)
Tilfreds med din søgning? - rate den her.
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Gravimetric dilutors are used for the dilution of a sample before microbiological analysis.
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Gravimetric dilutors are used for the dilution of a sample before microbiological analysis. Robotic arm with the 5 kg model features easy sample dropp...
Tilbud
Leverandør: HAMILTON BONADUZ
Beskrivelse: The Microlab® 600 dual syringe diluter is a semi-automated liquid handling instrument capable of dilutions up to 1:50000 in a single step. The precisi...
Leverandør: INTERSCIENCE
Beskrivelse: DiluFlow® Elite automatically dilutes in seconds a solid sample with the appropriate weight of diluent with full traceability. Programmable and...
Leverandør: INTERSCIENCE
Beskrivelse: DiluFlow® is a gravimetric dilutor for the dilution of the sample before its microbiological analysis.
Leverandør: INTERSCIENCE
Beskrivelse: DiluFlow® Pro automatically dilutes in seconds a solid sample with the appropriate weight of diluent with traceability. With its robotic arm an...
Leverandør: Aes Laboratoire
Beskrivelse: The Dilumat™ series of gravimetric diluters feature a detachable control unit with a modern, user friendly and intuitive interface, that enables remot...
Varenummer: (GOSSS-DILUTER-1)
Leverandør: Corning
Beskrivelse: The Corning® Gosselin™ S-Diluter-1 is an automated food sample diluter suitable for the analysis of a range of sample sizes from 50 to 400 ml.
UOM: 1 * 1 Items
Ring og spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret for salg via hjemmesiden. Kontakt kundeservice for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Produkt (er) markeret med dette symbol er udgået - sælges indtil lageret er tomt. Alternativer kan være tilgængelige ved at søge med VWR-katalognummeret ovenfor. Hvis du har brug for yderligere hjælp, bedes du kontakte kundeservice på telefon 4386 8788
1 - 8 of 8
no targeter for Bottom