Vil du logge ind igen?
  • Produktkategori
  • kriterier
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
  • Søg i resultater
Destruktionssystemer
https://dk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/51/15/18945115.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"36"
  Listevisning Easy View (new)
Sorter efter:
Leverandør:  Merck
Beskrivelse:   Ud over de almindelige Kjeldahl-tabletter på 5 g, der tilføjes som katalysator til destruktionsprocessen, kan Merck Millipore tilbyde tabletter på 3,5...
Leverandør:  Merck
Beskrivelse:   Mixed indicator 5 for ammonia titrations
Leverandør:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   Kjeldahl tabletter er katalysatorer, der fremmer nedbrydningen ved Kjeldahl-metoden til bestemmelse af nitrogen.
Leverandør:  VWR Chemicals
Beskrivelse:   This product is not available in all countries. Please check with your local VWR International office or supplier.
UOM:  1 * 1 Each
Leverandør:  VELP SCIENTIFIC
Beskrivelse:   A range of digesters for use in laboratories performing analysis of diverse applications in food and feed, beverage (nitrogen, protein, Total Kjeldahl...
Varenummer: (VELPF30300110)
Leverandør:  VELP SCIENTIFIC
Beskrivelse:   [EN]HU 6 HYDROLYSIS UNIT 230V/50 1 * 1 Items
UOM:  1 * 1 Items
Leverandør:  VELP SCIENTIFIC
Beskrivelse:   Fully automatic Kjeldahl digestion units for nitrogen analysis and protein determination that incorporate the TEMS™ technology for savings in terms of...
Leverandør:  VELP SCIENTIFIC
Beskrivelse:   Mineralisation workstation, Applikation: Tungmetaller, TMD 6
UOM:  1 * 1 Items
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret af din organisation. Kontakt din indkøbsafdeling for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 8  af 36
  1  2  3  4  5  Næste 
Et nyt udseende og et fornyet engagement
Bygget på de funktioner og ressourcer, du kender, og optimeret med innovation fra Avantor®. Vores nye brand symboliserer agilitet og vores evne til at tilpasse os kundernes behov.
LÆS MERE BEGYND DIN SHOPPING