Vil du logge ind igen?
  • kriterier
    • På lager (3)
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
  • Søg i resultater
Massefylde målere
https://dk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/51/02/18945102.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"5"
Sorter efter:
Varenummer: (SIMELD0560)
Leverandør:  TQC
Beskrivelse:   This densimeter is designed to perform automatic calculation of density and compensation of water temperature.
UOM:  1 * 1 Items
Leverandør:  Mettler - Toledo
Beskrivelse:   Instrumentet er velegnet til måling af væskedensitet og er baseret på rotationsprincippet. Nem håndtering - sænk ganske enkelt prøverøret ned, tryk på...
UOM:  1 * 1 Items
Leverandør:  BIOCHROM (SCIE-PLAS LTD)
Beskrivelse:   The Ultrospec 10 Classic can measure growth rates of E. coli, other bacteria and yeast in suspension at 600 nm.
UOM:  1 * 1 Each
Leverandør:  GRANT INSTRUMENTS LTD.
Beskrivelse:   Densitometers for turbidity of cell suspensions.
Varenummer: (PAAR94680)
Leverandør:  Anton Paar
Beskrivelse:   DMA 500 is a laboratory density meter providing measurement with quality.
UOM:  1 * 1 Items
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret af din organisation. Kontakt din indkøbsafdeling for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 5  af 5