Ending In 
Din session er udløbet.
Din session er udløbet. For din sikkerhed har vi logget dig ud.
Vil du logge ind igen?
Update på coronavirus: Grundet de givne omstændigheder vil VWR, part of Avantor’s medarbejdere fortsætte med at servicere vores kunder fra deres hjemmearbejdsplads.
Kugleformede Dewar-beholdere, type AL
Leverandør: KGW-Isotherm
Bedømmelser
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Sortér alle efter:
478-4420EA 11490 DKK InStock
478-4420 478-0735 478-4408 478-4415 478-4406 478-4411 478-4413
Kugleformede Dewar-beholdere, type AL
Dewars og kryogene fartøjer
Forsølvet borosilikatglas, beskyttelsesbelægning i børstet aluminium. Til opbevaring og transport af flydende nitrogen.
  • Med låg og håndtag
Bestil nu
BESTIL
Specifikationer
Skriv en bedømmelse
Bedømmelser
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse katalog Nummer Availability Enhed Din pris Price Per Antal