Ending In 
Din session er udløbet.
Din session er udløbet. For din sikkerhed har vi logget dig ud.
Vil du logge ind igen?
Update på coronavirus: Grundet de givne omstændigheder vil VWR, part of Avantor’s medarbejdere fortsætte med at servicere vores kunder fra deres hjemmearbejdsplads.
Store Dewar-beholder, type C und CAL
Leverandør: KGW-Isotherm
Bedømmelser
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Sortér alle efter:
478-4201EA 7270 DKK InStock
478-4201 478-0780 478-0774 478-0775 478-0776 478-0777 478-4203 478-0770 478-0771 478-4202 478-4205 478-0772 478-4204 478-0773 478-0778 478-0734 478-0768 478-0769 KGWA1252
Store Dewar-beholder, type C und CAL
Dewars og kryogene fartøjer
Forsølvet borosilikatglas kvalitet 3,3 med blåt låg i belagt metal. Til opbevaring og transport af flydende nitrogen, tøris og andre kølemidler.
  • With handle or two grips
  • Insulated lid (incl. grip)
  • The Dewar flasks are vacuum insulated and silvered
  • Large aperture
  • Robust design, with quick release clamp
Type C= metal - blue coated
Type CAL= Stucco aluminium
Temperature range: −200 to +200 °C.
Bestil nu
BESTIL
Specifikationer
Skriv en bedømmelse
Bedømmelser
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse katalog Nummer Availability Enhed Din pris Price Per Antal