Ending In 
Din session er udløbet.
Din session er udløbet. For din sikkerhed har vi logget dig ud.
Vil du logge ind igen?
Update på coronavirus: Grundet de givne omstændigheder vil VWR, part of Avantor’s medarbejdere fortsætte med at servicere vores kunder fra deres hjemmearbejdsplads.
Dewar-transportbeholdere, type B og B-E
Leverandør: KGW-Isotherm
Bedømmelser
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Sortér alle efter:
KGWA1935EA 65.3 DKK InStock
KGWA1935 478-0767 478-0765 478-0733 478-0766 478-4302 478-4301 KGWA1933 478-4304 KGWA1932 478-4303
Dewar-transportbeholdere, type B og B-E
Dewars og kryogene fartøjer
Forsølvet borosilikatglas kvalitet 3,3 med låg i belagt metal. Til opbevaring og transport af flydende nitrogen, tøris og temperaturfølsomme varer.
  • Isoleret låg, der fastholdes af to fjederclips
  • Med aluminiumshåndtag
Sikkerhedsbemærkning: Der skal bores et lille hul i låget, hvis låget skal forblive på plads, når du opbevarer tøris eller flydende nitrogen i beholderen.
Bestil nu
BESTIL
Specifikationer
Skriv en bedømmelse
Bedømmelser
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse katalog Nummer Availability Enhed Din pris Price Per Antal