Dewarbeholdere, Nalgene®
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Nalgene®
478-5410EA 5430 DKK
478-5410 478-5404 478-5401 478-5402
Dewarbeholdere, Nalgene®
Dewars og kryogene fartøjer
HDPE beholder og låg. Splintfri beholdere til korttidsopbevaring af isvand, tørisopløsinger og flydende nitrogen.
  • Dobbeltvægget, fyldt med urethanskum
  • Ventileret og isoleret låg
  • Med bærehåndtag (undtagen modellen på 10 L)
Kan modstå temperaturer fra -196 til +100 °C.