Ending In 
Din session er udløbet.
Din session er udløbet. For din sikkerhed har vi logget dig ud.
Vil du logge ind igen?
Update på coronavirus: Grundet de givne omstændigheder vil VWR, part of Avantor’s medarbejdere fortsætte med at servicere vores kunder fra deres hjemmearbejdsplads.
Dewar-beholdere, type GSS
Leverandør: KGW-Isotherm
Bedømmelser
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Sortér alle efter:
478-5432EA 5660 DKK InStock
478-5432 478-5433 478-5144 478-5431 478-5142 478-5143 478-5436 478-5434 478-5435
Dewar-beholdere, type GSS
Dewars og kryogene fartøjer
Dewar-beholdere, rustfrit stål, til opbevaring og transport af flydende nitrogen, tøris og andre kølemidler. De er vakuumisolerede og har et temperaturinterval på : -200 til +200 °C.
  • Med sidegreb og transporthåndtag
Bestil nu
BESTIL
Specifikationer
Skriv en bedømmelse
Bedømmelser
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivelse katalog Nummer Availability Enhed Din pris Price Per Antal