Du Søgte efter: Dewars og kryogene fartøjer
30  results were found
SearchResultCount:"30"
Sort Results
Listevisning Easy View (new)
Tilfreds med din søgning? - rate den her.
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Beskrivelse: HDPE beholder og låg. Splintfri beholdere til korttidsopbevaring af isvand, tørisopløsinger og flydende nitrogen.
Leverandør: KGW (KARLSRUHER GLASTECHN.)
Beskrivelse: Dewar flasks are made up of borosilicate glass 3,3 and stainless-steel cover. For storage of liquid nitrogen, dry ice and other coolants.
Leverandør: KGW (KARLSRUHER GLASTECHN.)
Beskrivelse: Dewar-kar, forsølvet borosilikatglas, blåt beskyttende låg i belagt metal. Til opbevaring af flydende nitrogen, tøris og andre kølemidler.
Leverandør: KGW (KARLSRUHER GLASTECHN.)
Beskrivelse: Forsølvet borosilikatglas kvalitet 3,3 med blåt låg i belagt metal. Til opbevaring og transport af flydende nitrogen, tøris og andre kølemidler.
Leverandør: KGW (KARLSRUHER GLASTECHN.)
Beskrivelse: Forsølvet borosilikatglas kvalitet 3,3 med præget aluminiumslåg. Til temperering af rundkolber, afkøling af små prøver. De er vakuumisolerede og forsø...
Leverandør: KGW (KARLSRUHER GLASTECHN.)
Beskrivelse: Dewar flasks are made of glass and are reliable and economical with a protective casing out of blue-coated metal. These are used in laboratory techniq...
Leverandør: KGW (KARLSRUHER GLASTECHN.)
Beskrivelse: Forsølvet borosilikatglas, beskyttelsesbelægning i børstet aluminium. Til opbevaring og transport af flydende nitrogen.
Leverandør: KGW (KARLSRUHER GLASTECHN.)
Beskrivelse: Dewar-beholdere, rustfrit stål, til opbevaring og transport af flydende nitrogen, tøris og andre kølemidler. De er vakuumisolerede og har et temperatu...
Varenummer: (KGWA11624)
Leverandør: KGW (KARLSRUHER GLASTECHN.)
Beskrivelse: Dewar flask is an insulated stirrer flask made up of borosilicate glass 3.3. It is used for storage of liquid or solid media's and solid matters coola...
UOM: 1 * 1 Items
Leverandør: KGW (KARLSRUHER GLASTECHN.)
Beskrivelse: Liquid nitrogen containers are made up of vacuum insulated stainless steel.
Leverandør: THERMO BRAND
Beskrivelse: Designed for both liquid and vapor phase storage, the Thermo Scientific™ CryoExtra™ series features automated temperature monitoring and microprocesso...
Varenummer: (KGWA10911)
Leverandør: KGW (KARLSRUHER GLASTECHN.)
Beskrivelse: Dewar flask made of borosilicate glass 3,3 with blue-coated metal cover.
UOM: 1 * 1 Items
Leverandør: KGW (KARLSRUHER GLASTECHN.)
Beskrivelse: Cryogenic storage vessel, Dewar carrying flask 29 B-E (stainless steel cover), Volumen: 4 L, Materiale: Borosilikatglas, Inv. dia.: 138 mm, Indvendig højde: 310 mm, Ext.Ø: 160 mm, Overall height: 385 mm
Leverandør: KGW (KARLSRUHER GLASTECHN.)
Beskrivelse: These containers are made from light aluminium with compound materials in the neck range and has super insolation foil in the vacuum space.
Leverandør: KGW (KARLSRUHER GLASTECHN.)
Beskrivelse: Dewar flask made of borosilicate glass 3,3. It is suitable for liquid or solid media's and solid matters.
Leverandør: AIR LIQUIDE CRYOTECHNIC
Beskrivelse: Dewar beholdere, rustfrit stål. Til alle opgaver inden for et temperaturområde fra −200 til +200 °C.
Ring og spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret for salg via hjemmesiden. Kontakt kundeservice for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Produkt (er) markeret med dette symbol er udgået - sælges indtil lageret er tomt. Alternativer kan være tilgængelige ved at søge med VWR-katalognummeret ovenfor. Hvis du har brug for yderligere hjælp, bedes du kontakte kundeservice på telefon 4386 8788
1 - 16 of 30
no targeter for Bottom