Vil du logge ind igen?
  • Produktkategori
  • kriterier
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
  • Søg i resultater
Celletæller
https://dk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/50/06/18945006.jpg
VWR fører en række celletællere til nøjagtig og korrekt celletælling. Manuelle og mekaniske celletællere, er lette at betjene og de findes i flere prisniveauer. Der findes forskellige versioner af celletællere i bærbare udgaver med digitalt display. Celletællere, som kan opsamle anden information, som måling af celle partikel størrelse. Bluetooth er tilgængeligt, som tilvalg så information let kan overføres til computer.
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"62"
  Listevisning Easy View (new)
Sorter efter:
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   Counter-Pen is a combination marker and digital counter designed for the lab and plant. Each time a black mark is made with the felt-tipped pen, it au...
Varenummer: (HERE1131803)
Leverandør:  HERENZ, HEINZ GMBH
Beskrivelse:   Steel, chromium plated handheld cell counter.
UOM:  1 * 1 Items
Leverandør:  NANOENTEK
Beskrivelse:   Quartz grade optical plastic counting chambers applicable in blood analysis (hematology).
Leverandør:  HEATHROW
Beskrivelse:   These laboratory cell counters can measure cells such as basophils, eosinophils, myelocytes, juvenile, etc.
Leverandør:  ORFLO TECHNOLOGIES
Beskrivelse:   Moxi Z is a mini automated cell counter that combines the Coulter principle used in high-end instruments with a patented thin-film sensor technology t...
UOM:  1 * 1 Each
Varenummer: (734-2675)
Leverandør:  NANOENTEK
Beskrivelse:   EVE™ is a benchtop automatic cell counter designed to measure cell count and viability accurately and precisely. It uses the standard trypan blue tech...
UOM:  1 * 1 Items
Leverandør:  MARIENFELD
Beskrivelse:   These counting chambers are suitable for counting leucocytes and erythrocytes.
Leverandør:  MARIENFELD
Beskrivelse:   Disse tællekamre er ideelle til tælling af leukocytter og erytrocytter.
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret af din organisation. Kontakt din indkøbsafdeling for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 8  af 62
  1  2  3  4  5  6  7  8  Næste 
Et nyt udseende og et fornyet engagement
Bygget på de funktioner og ressourcer, du kender, og optimeret med innovation fra Avantor®. Vores nye brand symboliserer agilitet og vores evne til at tilpasse os kundernes behov.
LÆS MERE BEGYND DIN SHOPPING