Kolorimeter Spectroquant® Multy
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
1.73630.0001EA 11850 DKK
MERC1.73630.0001
Kolorimeter Spectroquant® Multy
Spectroquant® Multy er det ideelle instrument til et billigt men alligevel bredt sortiment af nye fotometriske vandanalyser. Udstyret er forprogrammeret til brug af over 130 Spectroquant® test og kuvettetest og dækker alle de essentielle parametre inden for analyse af spilde- og drikkevand, f.eks. COD, total nitrogen, total fosfat og mange andre. Også sporstoffer af cyanid, arsenik, cadmium og andre materialer kan måles meget præcist. Det brede sortiment af brugervenlige Spectroquant® testsæt tilbyder en optimal løsning for den enkelte bruger. De medfølgende genopladelige batterier og den praktiske kuffert gør instrumentet brugbart hvor som helst og når som helst. Gratis opdatering af metoder over internettet.
  • Brugervenlig
  • Vandtæt kuffert (ikke under opladning)
  • Robust udførelse til brug i felten eller i laboratoriet
  • Genopladning af batteri under brug af instrumentet vha. indbygget oplader
For hele udvalget af test henvises til tabellen "Testsæt, Spectroquant®".
Leveringsinformation: Multikolorimeter, kuffert, adapterenhed til 16 mm runde celler, låg til adapterenhed, 7 genopladelige batterier, lithiumbatteri (til at sikre datalagring) tilslutningskabel til pc, 3x16 mm runde celler, 3x24 mm runde celler.