Du Søgte efter: Kolorimetre, multiparameter
14  results were found
SearchResultCount:"14"
Sort Results
Listevisning Easy View (new)
Tilfreds med din søgning? - rate den her.
Varenummer: (1.73632.0001)
Leverandør: Merck
Beskrivelse: A handheld instrument designed for 'on the spot' measurements.
UOM: 1 * 1 Items
MSDS
Varenummer: (1.73635.0001)
Leverandør: Merck
Beskrivelse: The mobile and robust Spectroquant® Move Cl₂/O₃/ClO₂/CyA/pH colorimeter covers five key important parameters for disinfection control (mainly Food and...
UOM: 1 * 1 Items
Leverandør: WATER-ID PRIMELAB
Beskrivelse: The next generation of multitest Photometer, with pH - EC - TDS - ORP - Temperature measurement functionality.
New Product
Varenummer: (705-0744)
Leverandør: Hach
Beskrivelse: The DR900 is a robust multiparameter configured for immediate use.
UOM: 1 * 1 Items
Leverandør: Hach
Beskrivelse: The LICO 620 and LICO 690 colorimeters are ideal for professional colour measurements of clear, transparent liquids with reference beam technology.
Varenummer: (705-0920)
Leverandør: Lovibond
Beskrivelse: The MD 600 is designed for the outdoor professional or on-site visits. It contains more than 120 pre-programmed methods.
UOM: 1 * 1 Items
Varenummer: (LOVI210000)
Leverandør: Lovibond
Beskrivelse: Multiparameter colorimeter, Portable with rechargeable battery, MultiDirect Photometer, Bælgelængder: 430, 530, 560, 580, 610, 660 nm, 265×195×70 mm
UOM: 1 * 1 Items
Varenummer: (705-0923)
Leverandør: Lovibond
Beskrivelse: The MD 610 combines the mobility of a handheld photometer with the characteristics of a modern laboratory photometer. This instrument has over 120 pre...
UOM: 1 * 1 Items
Varenummer: (WAPR80-3000-42)
Leverandør: Biochrom
Beskrivelse: The Biochrom WPA CO7000 is a portable colorimeter designed for use by doctors and medical technologists in small and medium sized clinics.
UOM: 1 * 1 Items
Leverandør: Biochrom
Beskrivelse: Multiparameter colorimeter, CO7500 kolorimeter, kun netspænding, Bælgelængder: 440, 470, 490, 520, 550, 580, 590, 680 nm, 150×180×60 mm
Varenummer: (633-0162)
Leverandør: Biochrom
Beskrivelse: The CO 8000 cell density meter is a small, portable and easy to use instrument for measuring the density of E.coli and yeast cells in suspensio...
UOM: 1 * 1 Items
Varenummer: (WAPR80-5000-02)
Leverandør: Biochrom
Beskrivelse: The Libra S2 is a small, robust, easy to use instrument that has been designed with both the student and field user in mind. It is ideal for teaching ...
UOM: 1 * 1 Items
Varenummer: (705-0732)
Leverandør: Thermo Orion
Beskrivelse: Measure common colorimetric water and wastewater parameters using the Orion™ AQUAfast™ AQ3700 colorimeter with 90 preprogrammed methods, automatic sel...
UOM: 1 * 1 Items
Varenummer: (705-0731)
Leverandør: Thermo Orion
Beskrivelse: Measure common colorimetric water and wastewater parameters using the Orion™ AQUAfast™ AQ4000 colorimeter with 65 preprogrammed methods, automatic sel...
UOM: 1 * 1 Items
Ring og spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret for salg via hjemmesiden. Kontakt kundeservice for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Produkt (er) markeret med dette symbol er udgået - sælges indtil lageret er tomt. Alternativer kan være tilgængelige ved at søge med VWR-katalognummeret ovenfor. Hvis du har brug for yderligere hjælp, bedes du kontakte kundeservice på telefon 4386 8788
1 - 14 of 14
no targeter for Bottom