Vil du logge ind igen?
  • Produktkategori
  • kriterier
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
  • Søg i resultater
Kolorimetre
https://dk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/50/54/18945054.jpg
VWR has kalorimeter til forskellige applikationer. Kalorimeter kan opsamle data til vandanalyser, laboratorieforsøg eller industrielle applikationer indenforfødevaresikkerhed eller petroleums produktion. VWR har Monoparameter ogr multiparameter kalorimeter.
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"34"
Sorter efter:
Leverandør:  Merck
Beskrivelse:   A handheld instrument designed for 'on the spot' measurements.
UOM:  1 * 1 Items
Leverandør:  Merck
Beskrivelse:   The mobile and robust Spectroquant® Move Cl₂/O₃/ClO₂/CyA/pH colorimeter covers 5 key important parameters for disinfection control (mainly Food & Beve...
UOM:  1 * 1 Items
Varenummer: (1.73630.0001)
Leverandør:  Merck
Beskrivelse:   Spectroquant® Multy er det ideelle instrument til et billigt men alligevel bredt sortiment af nye fotometriske vandanalyser. Udstyret er forprogrammer...
UOM:  1 * 1 Items
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   These portable colorimeters are designed for precise water analysis.
Leverandør:  Lovibond Tintometer
Beskrivelse:   Til farvebestemmelse af klare, let gule væsker som f.eks. klare olier, kemikalier, petrokemiske produkter og vand. Nessleriser 1209 er designet til fi...
Leverandør:  Lovibond Tintometer
Beskrivelse:   En serie af automatiske spektrofotometriske kolorimetre til objektiv farveanalyse af spiseolier, kemikalier, petrokemikalier, brændstoffer og andre tr...
Leverandør:  Lovibond Tintometer
Beskrivelse:   A lightweight, handheld imaging spectrocolorimeter that enables setting and maintaining colour standards throughout the manufacturing process. In less...
Leverandør:  Lovibond Tintometer
Beskrivelse:   The Lovibond® System 3000 are a series of single scale, 3-field instruments for visually determining the colour of samples by direct comparison with c...
UOM:  1 * 1 Items
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret af din organisation. Kontakt din indkøbsafdeling for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 8  af 34
  1  2  3  4  5  Næste