Ultralavt køle termostatbade
Leverandør: Julabo
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
461-0496EA 184860 DKK
461-0496 461-0495 461-0467 461-0500 461-0466 461-0465 461-0464 461-0405 461-0404 461-0468 461-0162 461-0462 461-0460 461-0159 461-1106 461-0499 461-0158 461-0157 461-0498 461-0156 461-0497 461-1102 461-1103 461-0459 461-0458 461-1104 461-1105
Ultralavt køle termostatbade
Cirkulatorsystemer Lukkede cirkulatorsystemer Køletermostatbade
Ultralavt køle termostatbade til opvarmning og nedkøling. Enhederne er velegnet til ekstern temperaturapplikering med samtidig drift i badtanken. Enhederne yder specielt høje varme- og kølekapaciteter for korte opvarmnings- og nedkølingstider, endda på eksterne systemer med store volumener. FP modeller tilbyder proportional kølekontrol for at sikre en energibesparende ydelse og for at reducere varmeudstråling til omgivelserne. Modeller med betegnelsen W er vandkølede. Alle modellerne har håndtag og styrehjul, hvilket tillader let transport, og er udstyret med drænporte til praktisk aftømning af badvæsken. Enhederne har en forbedret isolering for at undgå isdannelse og har også visning af påfyldningsniveau. Typiske opgaver: Temperaturapplikering til reaktionsbeholdere med kappe, autoklaver, minianlægsinstallationer, vægtlaboratorier, frysepunktsbestemmelser, kalibrering ved lave temperaturer og brændstoftest.
  • Kan vise aktuel og op til tre indstillede temperaturer
  • Elektronisk justerbar pumpekapacitet, samt display til visning af pumpestadie
  • Tilslutning til ekstern PT 100-sensor til måling og kontrol
  • Integreret programmeringsenhed med 10 programtrin
  • RS232-interface
ME-modeller:
Udstyret med et lyst VFD-display til samtidig angivelse af interne/eksterne punktangivelser og aktuelle værdier, samt PID-kaskadetemperaturstyring for maksimal intern og ekstern temperaturstabilitet. Advarselssystemer med lydsignal advarer om lavt væskeniveau og overskridelse af temperaturbegrænsninger. Det er muligt at kalibrere tre temperaturer samtidigt.
HL- og SL-modeller:
Udstyret som ME og har desuden et LCD dialog-display, baggrundsbelyst med interaktiv menu og ekstratilslutninger til magnetventiler eller HST Booster varmelegeme med en ekstra kapacitet på 6 kW. Som ekstraudstyr fås et elektronisk modul med analoge forbindelser til temperaturskriver og programmeringsenhed til temperaturangivelse.
Maks. flowhastighed/maks. tryk:
  • Maksimale pumpekapaciteter:
Maks. flowhastighed / maks. tryk:
ME: 11-16 l/min, 450 mbar (med elektronisk justerbar pumpekapacitet)
HL, SL: 22‑26 l/min, 700 mbar tryk, 400 mbar sugeevne
Bestillingsoplysninger: Alle enheder med et RS232-interface kan bruge programmet EasyTemp, som er gratis, til styring via en computer. Programmet kan hentes fra websitet Julabo (www.julabo.de). Modellerne FP(W)90, FP(W)55 og FP(W) 52 fås, ved forespørgsel, med udvidet arbejdstemperaturområde på op til +150 °C. Enheder med badåbning, i stedet for en isoleret påfyldningsport, er også tilgængelige. Kontakt os for detaljer om disse.
Leveringsinformation: Alle enheder med et RS232-interface kan bruge programmet EasyTemp, som er gratis, til styring via en computer. Programmet kan hentes fra websitet Julabo (www.julabo.de). Modellerne FP(W)90, FP(W)55 og FP(W) 52 fås, ved forespørgsel, med udvidet arbejdstemperaturområde på op til 150 °C. Enheder med badåbning, i stedet for en isoleret påfyldningsport, er også tilgængelige. Kontakt os for detaljer om disse.
Advarsel: Bemærk: kølekapacitet ved 20 °C; 0, -20, -40, -60 og -80 °C
Bemærk: kølekapacitet ved 20 °C; 0, -20, -40, -60 og -80 °C