Du Søgte efter: Temperaturstyringssystemer
9  results were found
SearchResultCount:"9"
Sort Results
Listevisning Easy View (new)
Tilfreds med din søgning? - rate den her.
Leverandør: JULABO GmbH
Beskrivelse: PRESTO® systems cover a working temperature range of −93 to +250 °C with high cooling and heating capacity. These instruments can compensate for exoth...
Varenummer: (JULA9021709.D)
Leverandør: JULABO GmbH
Beskrivelse: The JULABO beer forcing test bath in conjunction with a photometer determines the product life of beer before clouding. The simulated aging process is...
UOM: 1 * 1 Items
Leverandør: LAUDA
Beskrivelse: Process thermostats with integrated cooling system for dynamic temperature control within external circuits.
Leverandør: LAUDA
Beskrivelse: The LOOP product range includes two thermo-electric circulation thermostats for external temperature control.
Leverandør: IKA
Beskrivelse: ICC compact immersion circulators allow for flexible coupling to water baths of different volumes. They are designed for tempering liquids up to tempe...
Leverandør: HUBER
Beskrivelse: Unistat® technology guarantees precise, reproducible temperature control results, short heating and cooling times and large temperature ranges without...
Leverandør: HUBER
Beskrivelse: Unistats® are the ideal solution for fast and precise thermal control of externally connected applications. These compact units enable previously unac...
Varenummer: (IKAA25004524)
Leverandør: IKA
Beskrivelse: This compact refrigerated and heating circulator HRC 2 control is well known for its high energy efficiency and a powerful and infinitely variable pre...
UOM: 1 * 1 Items
Varenummer: (HUBE2041.0001.01)
Leverandør: HUBER
Beskrivelse: BFT5 is a special heating and cooling thermostat ideal for beer-forcing test. This unit is fitted with True Adaptive temperature control and programme...
UOM: 1 * 1 Items
Ring og spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret for salg via hjemmesiden. Kontakt kundeservice for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Produkt (er) markeret med dette symbol er udgået - sælges indtil lageret er tomt. Alternativer kan være tilgængelige ved at søge med VWR-katalognummeret ovenfor. Hvis du har brug for yderligere hjælp, bedes du kontakte kundeservice på telefon 4386 8788
1 - 9 of 9
no targeter for Bottom