Højtemperaturtermostatbade kan anvendes til opgaver med temperaturer op til 400 °C. Enhederne yder kraftig varmekapacitet, hvilket giver en meget kort opvarmningstid og hurtig kompensation for endoterme reaktioner. Opgaver kan inkludere brug sammen med reaktorer, autoklaver, destillationskolonner, testenheder og produktionsfaciliteter. Takket været det lukkede cirkulationssystem, forekommer der kun reduceret oxidering og ubehagelige lugte og dampe ikke kan undslippe, selv ved høje temperaturer.
- Automatisk opvarmning sikrer et blidt opvarmningsforløb
- Integreret programmeringsenhed med 6×60 programtrin til tids- og temperaturafhængige processer
- Et lille påfyldningsvolumen på kun 2 liter. Fyldes via kølezonen og har et oplyst påfyldningsvolumendisplay på den eksterne kontrolenhed
- Ekstern og separat kontrolenhed med multi-display (LED), LCD dialog-display, som tillader at HT-termostatbadet og kontrolenheden opstilles fra hinanden
- Temperaturstyringen intelligent cascade control betyder hurtige resultater med stor nøjagtighed
Enhederne yder automatisk opvarmning og beskyttelse mod revner, for at sikre en lang levetid for badvæsken. Udstyret med et RS232-/RS485-interface, opkobling til ekstern PT100 sensor og et advarselssystem for overskridelse af grænseværdierne for minimum- og maksimumstemperaturer. Påfyldningssystemet tømmer automatisk væskesystemet for luft. Enheder med modelbetegnelsen 'C.U.' er udstyret med en kraftig køleenhed med vandhaneopkobling. Dette tillader temperaturapplikationer allerede ved 20 °C og hurtig afkøling.
Maks. flowhastighed / maks. tryk:
14 til 18 L/min, 0,8 til 1,2 bar
Certificeringer: IP-beskyttelsesklasse iflg. IEC 60529: IP 31
Bestillingsoplysninger: Alle enheder med et RS232-interface kan bruge programmet EasyTemp, som kan downloades gratis, til styring via en computer. Programmet kan hentes fra websitet Julabo (www.julabo.de).
Advarsel: Bemærk: De angivne dimensioner inkluderer ikke den separate styrenhed; B×D×H: 250×250×180 (mm).