Du Søgte efter: Termostatbade
8  results were found
SearchResultCount:"8"
Sort Results
Listevisning Easy View (new)
Tilfreds med din søgning? - rate den her.
Varenummer: (473-0031)
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Lille og prisbillig recirkulator klarer opgaver som optøning af plasma og temperering af fotoopløsninger. Det forseglede reservoir kan kun kontrollere...
UOM: 1 * 1 Items
Leverandør: JULABO GmbH
Beskrivelse: Højtemperaturtermostatbade kan anvendes til opgaver med temperaturer op til 400 °C. Enhederne yder kraftig varmekapacitet, hvilket giver en meget...
Leverandør: JULABO GmbH
Beskrivelse: The powerful and robust CORIO™ laboratory circulators provide the exact temperature, absolute precision, and a wide working temperature range. The COR...
Leverandør: LAUDA
Beskrivelse: The PRO heating bath thermostats are optimised for internal bath applications and offer excellent temperature stability. The removable operating units...
Leverandør: LAUDA
Beskrivelse: The PRO heating circulation thermostats are designed for external applications up to 250 °C. The low filling volume enables rapid heating in external ...
Leverandør: HUBER
Beskrivelse: These compact hotbox heating circulators are ideal for installation in production systems. All models have self-optimising True Adaptive Control for t...
Varenummer: (HAAK222-1937)
Leverandør: HAAKE
Beskrivelse: SC100- A10 refrigerated bath circulator provides efficient cooling for open and closed applications, with temperatures ranging from −10 to +100°C and ...
UOM: 1 * 1 Items
Leverandør: JUCHHEIM Laborgerate GmbH
Beskrivelse: These thermostats have a special design that ensures trouble-free continuous operation at temperatures up to 350 °C. They are built in stainless steel...
Ring og spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret for salg via hjemmesiden. Kontakt kundeservice for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Produkt (er) markeret med dette symbol er udgået - sælges indtil lageret er tomt. Alternativer kan være tilgængelige ved at søge med VWR-katalognummeret ovenfor. Hvis du har brug for yderligere hjælp, bedes du kontakte kundeservice på telefon 4386 8788
1 - 8 of 8
no targeter for Bottom