Recirkulationskølere, serie FL
Leverandør: Julabo
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
461-3475EA 151930 DKK
461-3475 461-3484 461-0638 461-3479 461-3467 461-3477 461-3472 461-3470 461-3474 461-3483 461-3471 461-3466 461-3478 461-3481 461-3482 461-0639 461-3480 461-3469 461-3468 461-3476 461-3465 461-3473
Recirkulationskølere, serie FL
Cirkulatorsystemer Lukkede cirkulatorsystemer Køletermostatbade
Kompakte kølere med ergonomisk udformning og indbyggede beholdere af rustfrit stål med store volumener, modellerne kan afkøles med luft eller vand. Kan anvendes til rotationsfordampere, autoklaver, reaktionsrør og rutinemæssig afkøling i laboratoriet. Alle enheder er udstyret med visning af aktuel/indstillet temperatur i et LED-display, der er indbygget i et stænktæt tastatur og forsænkede greb i kabinettet, så enheden nemt kan flyttes. En hængslet bakke med plads til betjeningsvejledning og andre dokumenter. Den aftagelige ventilationsrist muliggør nem rengøring af kondensoren. Med ventilationshuller foran og bagpå, så enhederne kan placeres lige ved siden af hinanden. Modellerne FL2503 til FLW11006 er udstyret med en advarselsfunktion med sensorovervågning af kondensorens renhed og online-fejlfinding med "BlackBox"-funktion.
  • Temperaturinterval på -20 til +40 °C, med PID-kontroller, der muliggør en temperaturstabilitet på ±0,5 °C
  • Enhederne fyldes ovenfra, har hængslet beskyttelseslåg samt en meget synlig niveauindikator
  • Modeller med pumpetryk >1 bar viser pumpetryk på en måler og har pumpetryksomløb til justering af pumpekapaciteten
  • Visuelle og akustiske alarmer ved lavt væskeniveau
  • RS232-interface og en analog alarmudgang er placeret på frontpanelet for nem adgang
Maks. flowhastighed / maks. tryk
FL_00: 15 l/min, 350 mbar tryk
FL_01: 23 l/min, 1000 mbar tryk
FL_03: 40 l/min, 500 - 3000 mbar tryk
FL_06: 60 l/min, 500 - 6000 mbar tryk
Certificeringer: IP beskyttelsesklasse ifølge IEC529; IP 21
Leveringsinformation: Leveres med to modhagefatninger til slanger. Til disse enheder anbefales vand, en blanding af vand/glykol og Julabos væske til varmebade. Bemærk, at enhederne FL4003, FL4006, FLW4003, FLW4006, FL7006, FL11006, FL20006, FLW7006, FLW11006 og FLW20006 kræver tilslutning til en 3 faset strømforsyning.
Advarsel: Bemærk: Kølekapacitet ved 20; 0 og -10 °C