Du Søgte efter: Lukkede cirkulatorsystemer
58  results were found
SearchResultCount:"58"
Sort Results
Listevisning Easy View (new)
Tilfreds med din søgning? - rate den her.
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Disse cirkulationskølere er en miljøvenlig, vandbesparende og pålidelig måde til at kontrollere temperaturen af væsker i åbne tanke eller lukkede loop...
Vandeffektiv
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: VWR® recirculating chillers are ideal for use with rotary evaporators, as they ensure constant, reproducible cooling conditions and avoid wasting tap ...
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Stainless steel circulating baths with choice of Advanced Programmable or Advanced Digital temperature controller. Both are easy to navigate with larg...
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Stainless steel baths with user friendly MX temperature controller plus three control buttons and on-screen prompts. Baths can be used for external cl...
Varenummer: (473-0031)
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Lille og prisbillig recirkulator klarer opgaver som optøning af plasma og temperering af fotoopløsninger. Det forseglede reservoir kan kun kontrollere...
UOM: 1 * 1 Items
Leverandør: JULABO GmbH
Beskrivelse: PRESTO® systems cover a working temperature range of −93 to +250 °C with high cooling and heating capacity. These instruments can compensate for exoth...
Leverandør: JULABO GmbH
Beskrivelse: Kompakte kølere med ergonomisk udformning og indbyggede beholdere af rustfrit stål med store volumener, modellerne kan afkøles med luft eller vand. Ka...
Energieffektiv
Vandeffektiv
Leverandør: JULABO GmbH
Beskrivelse: Ultralavt køle termostatbade til opvarmning og nedkøling. Enhederne er velegnet til ekstern temperaturapplikering med samtidig drift i badtanken. Enhe...
Varenummer: (461-3170)
Leverandør: JULABO GmbH
Beskrivelse: FD gennemstrømningskølere bruges til at køle en kredsløbsløkke i et lukket system. Enheden skal forbindes til returlinjen fra en varmetermostatbad. De...
UOM: 1 * 1 Items
Leverandør: JULABO GmbH
Beskrivelse: Recirculating coolers can handle virtually any cooling requirements in laboratories or industrial environments efficiently.
Leverandør: JULABO GmbH
Beskrivelse: Højtemperaturtermostatbade kan anvendes til opgaver med temperaturer op til 400 °C. Enhederne yder kraftig varmekapacitet, hvilket giver en meget...
Leverandør: JULABO GmbH
Beskrivelse: Kompakte afkølings/opvarmnings-termostatbade, som kan anvendes på et bord eller i et stinkskab. Er ideelt til temperaturstyring af destillationsudstyr...
Varenummer: (SCOI285414320)
Leverandør: SI Analytics
Beskrivelse: The flow-through cooler CK 310 is the perfect complement to bath thermostats of CT 72 series to extending their temperature range to below ambient tem...
UOM: 1 * 1 Items
Leverandør: JULABO GmbH
Beskrivelse: Miljøvenlige recirkulationskølere, som sparer på postevandet. Enhederne er hurtige og kraftige og yder korte nedkølingstider og høj effektivitet. Køle...
Energieffektiv
Vandeffektiv
Leverandør: JULABO GmbH
Beskrivelse: FT nedsænkningskølere bruges primært til modkøling på termostatbade eller til hurtig nedkøling af væsker til lave temperaturer. De kompakte og letanve...
Leverandør: JULABO GmbH
Beskrivelse: The powerful and robust CORIO™ laboratory circulators provide the exact temperature, absolute precision, and a wide working temperature range. The COR...
Ring og spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret for salg via hjemmesiden. Kontakt kundeservice for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Produkt (er) markeret med dette symbol er udgået - sælges indtil lageret er tomt. Alternativer kan være tilgængelige ved at søge med VWR-katalognummeret ovenfor. Hvis du har brug for yderligere hjælp, bedes du kontakte kundeservice på telefon 4386 8788
1 - 16 of 58
no targeter for Bottom