Temperatur- og fugtighedsskrivere, TH8
Leverandør: Dickson
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
620-2248EA 18180 DKK
620-2248 620-2249
Temperatur- og fugtighedsskrivere, TH8
Skrivere Skrivere
These chart recorders with LCD are a fast method for capturing temperature and humidity data. With excellent resolution on Ø 200 mm chart, these models come equipped with an arm holding a pen that swivels upwards, allowing for easy replacement of pen and chart, a digital display and a replaceable probe.
  • Brugeren kan indstille registreringstiderne og temperaturområderne
  • Der kan skiftes mellem °C/°F og RH/dugpunkt (Td)
  • Brugerkalibrering
Leveringsinformation: Leveres med penne, kalibreringscertifikat og backup-AA-batterier. Der kræves en adapter til disse enheder.