Mikrocentrifuger, høj hastighed, ventileret/kølet, CT15E / CT15RE
Leverandør: VWR Hitachi
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
521-3601EA 30790 DKK
HITC905607V1 HITC905606V1
Mikrocentrifuger, høj hastighed, ventileret/kølet, CT15E / CT15RE
Mikro centrifuger, bordmodeller, ventileret eller kølet, beregnet til både standard samt biosikkerhedsmæssige eller molekylærbiologiske applikationer.
  • Lavt støjniveau
  • Kompakt og sikker - dobbelt overhastighedsdetektor, ubalancedetektor, detektor for anormal motortemperatur, automatisk låglukningssystem
  • Brugervenligt betjeningspanel
  • Autoklaverbare rotorer (T15A62 og T15A63 rotorer kan også anvendes til biosikkerhedsapplikationer)
Certificeringer: Overholdelse af krav til CE-mærkning til mekanisk og elektrisk sikkerhed, samt elektromagnetisk kompatibilitet (61010-1, 61010-2-020, EN 61326)
Bestillingsoplysninger: Leveres med T15A61 vinkelrotor, 24×2 ml, 21 500×g, og plastlåg. T15A62 og T15A63 rotorer kan købes separat.