Vil du logge ind igen?
  • kriterier
    • På lager (22)
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
  • Søg i resultater
Du Søgte efter: "bordcentrifuger"
https://dk-bot.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/40/29/18374029.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"46"
Sorter efter:
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   The PCR Plate Spinner offers a personal sized centrifuge designed to spin down PCR plates.
UOM:  1 * 1 Items
Varenummer: (521-3605)
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   Centrifuger, bordmodeller til universal brug, i nyt design og valgfrihed mellem forskellige programmer. Type CT6E med udsvingsrotor har en maksimal ka...
UOM:  1 * 1 Items
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   These small benchtop centrifuges are ideal for research and clinical applications in pharmaceutical and biotechnical industries as well as for academi...
Varenummer: (521-2853)
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   CompactStar CS4 centrifugen er designet med henblik på separation af forskellige prøver inden for kemi, life-science, klinisk forskning og rutinediagn...
UOM:  1 * 1 Items
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   These versatile centrifuges are ideal for a range of routine applications in pharmaceutical and biotechnology industries as well as for academic resea...
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   These versatile centrifuges are ideal for a range of routine applications in pharmaceutical and biotechnology industries as well as for academic resea...
Leverandør:  Heraeus
Beskrivelse:   Heraeus® Megafuge® 16 og 40 centrifugeserien har et avanceret ergonomisk design og stor kapacitet : 32 til 76 blodprøverør for Megafuge® 16; op til 19...
Leverandør:  Heraeus
Beskrivelse:   Heraeus® Multifuge X1 og X3 centrifugeserierne har en kapacitet på 1 eller 3 liter og fås i både ventilerede og kølede modeller.
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret af din organisation. Kontakt din indkøbsafdeling for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 8  af 46
  1  2  3  4  5  6  Næste