Vil du logge ind igen?
  • Produktkategori
  • kriterier
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
  • Søg i resultater
Centrifuger
https://dk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/40/32/18374032.jpg
VWR fører et bredt udvalg af centrifuger til at adskille partikler eller adskille indhold af forskellig densitet. VWR tilbyder mikrocentrifuger, bordcentrifuger og gulvcentrifuger med køl og uden køl. Gulvcentrifuger findes med køle funktion og mulighed for quick spinning. Desuden superspeed og ultraspeed centrifuger. Centrifugerne findes med forskellige adaptere og forskellige rotorer tilpasset efter behov. Vores sortiment af centrifuger dækker alle førende producenter på markedet samt vort eget VWR brand, som giver fuld valuta for pengene. Desuden fås alle relevante forbrugsvarer som letter centrifugering. Kapaciteterne strækker sig fra 8 x 1,5ml mikrorør og mikrotiterplader og op til 12 liter per kørsel. Vi har følgende mærker: VWR brand, Eppendorf, Thermo Heraeus, Sigma, Hettich og Sorvall. Derudover alt i forbrugsartikler og centrifuge tilbehør. Har du behov for vejledning i valget af den rette løsning, så kontakt vores specialister på telefon eller e-mail: teamapparatur.dk@vwr.com. Dette gælder naturligvis ikke kun for centrifugering.
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"162"
Sorter efter:
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   This personal centrifuge has a fixed speed of 6000 min-1/2000 ×g and is designed for applications requiring relatively low g-forces, such a...
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   Disse centrifuger er udviklet til opgaver, der ikke kræver centrifugering med høj hastighed, som f.eks. mikrofiltrering og celleseparation, og de kan ...
UOM:  1 * 1 Items
Produktet er udgået
Varenummer: (521-1651)
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   Safe and easy to use centrifuge delivering optimum performance in a compact unit.
UOM:  1 * 1 Items
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   The PCR Plate Spinner offers a personal sized centrifuge designed to spin down PCR plates.
UOM:  1 * 1 Items
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   Micro Star 17 and 17R microcentrifuges combine power, versatility and convenience in a safe, compact, easy to use laboratory instrument. Both the vent...
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   These small bench top centrifuges are ideal for research and clinical applications in pharmaceutical and biotechnical industries, as well as for acade...
Varenummer: (521-2853)
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   CompactStar CS4 centrifugen er designet med henblik på separation af forskellige prøver inden for kemi, life-science, klinisk forskning og rutinediagn...
UOM:  1 * 1 Items
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   These versatile centrifuges are ideal for a range of routine applications in pharmaceutical and biotechnology industries as well as for academic resea...
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret af din organisation. Kontakt din indkøbsafdeling for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 8  af 162
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Næste