Vil du logge ind igen?
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
  • Søg i resultater
Kalorimetre
https://dk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/49/87/18944987.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"4"
Sorter efter:
Varenummer: (DIDAPTD039501)
Leverandør:  DIDALAB
Beskrivelse:   This calorimeter includes an aluminium container of 500 ml, concentric to one large neck Dewar vase. The metal internal vase is supported by plastic r...
UOM:  1 * 1 Items
Leverandør:  IKA
Beskrivelse:   The C 6000 global standards and C 6000 isoperibol calorimeters follow the approved C 5000 and C 2000 calorimeter models.
Leverandør:  IKA
Beskrivelse:   The oxygen bomb calorimeter C1 possesses a high degree of automation. It operates with an isoperibol static jacket and a light attachable combustion c...
Leverandør:  IKA
Beskrivelse:   Kompakt og pladsbesparende halvautomatisk kalorimeter til bestemmelse af varmeværdier for flydende eller faste prøver.
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret af din organisation. Kontakt din indkøbsafdeling for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 4  af 4