Dot og Slot-blotters
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
700-7245EA 5440 DKK
VWRI700-7245 VWRI700-7094
Dot og Slot-blotters
Disse manifolder, som er skåret af massivt akryl, har præcisionspolerede matte overflader for at sikre ensartet filterkontakt, og er designet til DNA- og RNA- membranhybridiseringer og antigen/antistof-screening i immunologiske opgaver. Hver manifold består af parrede øvre punkt- eller slotformende moduler og et nedre vakuumkammermodul. Et vakuum på omk. 600 mm Hg (0,8 bar) er påkrævet ved prøvepåføring.
  • Simpel konstruktion som er let at samle ved at flugte parringsskruerne og stramme fingerskruerne af rustfrit stål
  • Markeret med et alfanumerisk gitter til prøveidentifikation