Elektro-blottingenheder, BTV100
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
700-7131EA 4700 DKK
VWRI700-7131
Elektro-blottingenheder, BTV100
VWR Collection elektroblottingsenheder er designet til at være et sikkert og let anvendeligt system til overførsel af nukleinsyrer eller proteiner fra en gelmatrix til en velegnet overførselsmembran. Kan bruges til at blotte op til fire geler på 10×10 cm.
  • Brugerudskiftelig elektrode som består af tæt spiralformet platinwire, som genererer et ensartet elektrisk felt, hvor elektrodesepareringen er beregnet til optimal overførsel
  • Enheden har kølespiral som er i direkte kontakt med bufferen og som enten via en køler eller vandhane, kan køle bufferen
  • En  omrørerstav placeret under kompressionskasetterne kan hjælpe med temperaturkontrollen
  • Hver asymmetriske og farvekodede kompressionskassette har en låsemekanisme, som minimerer gelbevægelse ved indsætning i tanken
  • Kassetternes asymmetri hindrer dem i at blive indsat imod overførselsretningen eller at blive placeret forkert
Leveringsinformation: Hver enhed leveres med fire kompressionskassetter og fire fiberpuder.