Kompakte digitale bloktermostater. Der kan vælges mellem modeller med 1 eller 2 eller 4 udskiftelige blokke. Enhederne er udstyret med LED temperaturdisplay, letanvendelig brugergrænseflade, som giver hurtig og nøjagtig opsætning. Variable alarmer for høje og lave temperaturer. Kan indstilles til 0,5 °C fra det angivne punkt. Enhederne har en lav profil, et hældende kontrolpanel, er lavet af aluminium og kemisk resistent plast, en indstillingsopløsning på 0,1 °C og forskudt justering, hvilket giver meget nøjagtige driftstemperaturer.
- QBD modellerne har et driftsområde fra RT+ 5°C til 130 °C, QBH har en øvre temperaturgrænse ved 200 °C
- Funktionstimer og reaktionstimer med lydalarm. Til drift mellem et minut og 72 timer
- Det er muligt at foretage topunkts brugerkalibrering af de interne og eksterne prober
- Temperaturstabilitet og ensartethed ved 37 °C er ±0,1 °C inde i blokken og ±0,2 °C henover blokkene
- Termosikring mod overtemperatur
Leveringsinformation: Leveres med værktøj til udtsgning af termoblokke. Ekstern PT 1000 probe, som muliggør temperaturkontrol i prøven eller blokken, kan fås som tilbehør. Blokke skal bestilles separat.