Du Søgte efter: Digitale bloktermostater
26  results were found
SearchResultCount:"26"
Sort Results
Listevisning Easy View (new)
Tilfreds med din søgning? - rate den her.
Leverandør: Merck
Beskrivelse: Pålidelighed, hastighed, præcision og fremtidig kompatibilitet med det omfattende sortiment Spectroquant®er umiskendelige kendetegn for den nye genera...
MSDS Tilbud
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Multi-purpose, high wattage, constant temperature, VWR® digital block heaters are economical, versatile and compact. These digital models provide repr...
Reduktion af affald
Varenummer: (460-0353)
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Multi-purpose, high wattage, constant temperature, VWR® digital block heater which is economical, versatile and compact. This digital model, with heat...
UOM: 1 * 1 Items
Reduktion af affald
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: These mini block heaters are ideal for applications that require accurate, repeatable results. These personal-sized units take up minimal bench space....
Reduktion af affald
Leverandør: GRANT INSTRUMENTS LTD.
Beskrivelse: Digitale højtemperatursblokvarmere med en enkelt, fast blok. Enhederne er udstyret med mikroprocessorkontrol, digital temperaturindstilling og display...
Leverandør: GRANT INSTRUMENTS LTD.
Beskrivelse: Kompakte digitale bloktermostater. Der kan vælges mellem modeller med 1 eller 2 eller 4 udskiftelige blokke. Enhederne er udstyret med LED temperaturd...
Leverandør: 2MAG
Beskrivelse: Block heater, Digital, Drybath 15 - 250, EU-plug, Antal blokke: 1, Temp. interval: Max. 200 °C, Opvarmnings kapacitet: 1150 W, B×D×H: 335×515×150 mm, Vægt: 35 kg
Varenummer: (TMAG63825)
Leverandør: 2MAG
Beskrivelse: The aluminium alloy block heater is PTFE coated for chemical resistance and easy cleaning. The combined stirring block heater has 8 stirring positions...
UOM: 1 * 1 Items
Varenummer: (460-0267)
Leverandør: GRANT INSTRUMENTS LTD.
Beskrivelse: Kompakte digitale bloktermostater med fast cirkulær blok. Enhederne er udstyret med digital kontrol, et display som muliggør let og nøjagtig aflæsning...
UOM: 1 * 1 Items
Leverandør: WTW
Beskrivelse: Thermoreactors for the determination of COD, total nitrogen or total phosphorus, ensure complete digestion of the sample and maintain the necessary hi...
Varenummer: (LOVI2418940-V)
Leverandør: Lovibond
Beskrivelse: The RD 125 thermoreactor can be used for the tube test digestion of highly sensitive and precise COD (150 °C), TOC (120 °C), total chromium (100 °C), ...
UOM: 1 * 1 Items
Leverandør: IKA
Beskrivelse: Digital block heaters which hold from one up to four aluminum blocks, provide precise temperature control in small vessels. The PT1000 temperature sen...
Varenummer: (614-0200)
Leverandør: GERBER FUNKE DR N.
Beskrivelse: The RD-8 was specifically developed in conjunction with COKZ (the Netherlands Controlling Authority for Milk and Milk products) for determining the mo...
UOM: 1 * 1 Items
Leverandør: Corning
Beskrivelse: The Corning Digital Dry Bath Heaters are available in single, dual, and four block configurations and provide a broad temperature range up to 150 °C, ...
Leverandør: Cole Parmer
Beskrivelse: Provides precise heating of tubes and microplates.
Leverandør: OHAUS
Beskrivelse: Designed for applications that require repeatable results and superior temperature stability. These multi-purpose units are ideal for incubation and a...
Ring og spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret for salg via hjemmesiden. Kontakt kundeservice for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Produkt (er) markeret med dette symbol er udgået - sælges indtil lageret er tomt. Alternativer kan være tilgængelige ved at søge med VWR-katalognummeret ovenfor. Hvis du har brug for yderligere hjælp, bedes du kontakte kundeservice på telefon 4386 8788
1 - 16 of 26
no targeter for Bottom