Du Søgte efter: Blokke
30  results were found
SearchResultCount:"30"
Sort Results
Listevisning Easy View (new)
Tilfreds med din søgning? - rate den her.
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Bloktermostat, blokke, VWR®, Mini block with thermometer well, Brøndstørrelse: Ø 11,1 mm, Til: 1,5 ml tubes, Antal huller: 15, Dybde: 30,5 mm
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Constructed from a solid anodised aluminium block.
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Bloktermostat, blokke, VWR®, Enkelt blok, Brøndstørrelse: Ø 10,7 mm, Til: 10 mm rør m. rund bund, Antal huller: 24, Dybde: 48,4 mm
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Bloktermostat, blokke, VWR®, Aluminium block, Til: 15 mm tubes, Antal huller: 24
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Bloktermostat, blokke, VWR®, Interchangeable tube block, Brøndstørrelse: Ø 17,3 mm, Til: 9×15 ml conical tubes, Antal huller: 9, Dybde: 102,1 mm
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Bloktermostat, blokke, VWR®, Bloktermostat, Brøndstørrelse: - mm
Leverandør: Cole-Parmer
Beskrivelse: Interchangeable heating blocks offer excellent thermal conductivity.
Leverandør: IKA
Beskrivelse: Bloktermostat, blokke, Single block, 30×8,3 mm Ø holes, Til: Tubes, 6 mm, with round bottom, Dybde: 48,4 mm
Leverandør: GRANT INSTRUMENTS LTD.
Beskrivelse: Grant-blokke garanterer, med en dybde på 63 mm, nøjagtig temperaturkontrol i opgaver med reagensglas.
Leverandør: BARNSTEAD (INC THERMOLYNE)
Beskrivelse: Blocks for digital block heater to optimise flexibility and performance.
Leverandør: GRANT INSTRUMENTS LTD.
Beskrivelse: Bloktermostat, blokke, Grant-bio, Block, interchangeable for 18×Ø 12 mm tubes
Leverandør: Cole-Parmer
Beskrivelse: Made from anodised aluminium, blocks have a separate hole to accommodate a thermometer if required.
Leverandør: GRANT INSTRUMENTS LTD.
Beskrivelse: Bloktermostat, blokke, Grant-bio, Block for TS-DW, Til: One Axygen® 96/2200 µl deep well plate
Varenummer: (NABE602211388)
Leverandør: NABERTHERM GMBH
Beskrivelse: Heating elements for N7 (1 Set).
UOM: 1 * 1 Each
Leverandør: IKA
Beskrivelse: Reaktionsblokkene giver mulighed for at udføre syntese i rundbundede kolber ved temperaturer op til 180 °C, uden behov for oliebade. Systemet sikrer o...
Leverandør: EPPENDORF
Beskrivelse: Bloktermostat, blokke, Udskiftelig termoblok til 4 Eppendorf DualChip objektglas, med klemmeplade, Til: 70 °C maksimum
Ring og spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret for salg via hjemmesiden. Kontakt kundeservice for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Produkt (er) markeret med dette symbol er udgået - sælges indtil lageret er tomt. Alternativer kan være tilgængelige ved at søge med VWR-katalognummeret ovenfor. Hvis du har brug for yderligere hjælp, bedes du kontakte kundeservice på telefon 4386 8788
1 - 16 of 30
no targeter for Bottom