Du Søgte efter: Bloktermostater
9  results were found
SearchResultCount:"9"
Sort Results
Listevisning Easy View (new)
Tilfreds med din søgning? - rate den her.
Leverandør: GRANT INSTRUMENTS LTD.
Beskrivelse: The Grant bio block heater/coolers are compact, flexible and easy to use – they are ideal for the rapid heating and cooling of microtubes, and a very ...
Varenummer: (TECN24120-00)
Leverandør: Cole-Parmer
Beskrivelse: Keep samples cold, clean, and dry.
UOM: 1 * 1 Items
Varenummer: (GRANCH3-150EU)
Leverandør: GRANT INSTRUMENTS LTD.
Beskrivelse: CH3-150, dry-block thermostat with heating and cooling function, is designed to thermally stabilise materials at a wide range of temperatures. With ch...
UOM: 1 * 1 Items
Varenummer: (460-0226)
Leverandør: EPPENDORF
Beskrivelse: ThermoStat™ C is ideal for accurately setting and maintaining temperatures, Peltier technology provides precise temperature control. A digital display...
UOM: 1 * 1 Items
Varenummer: (BARN88880030)
Leverandør: BARNSTEAD (INC THERMOLYNE)
Beskrivelse: Compact programmable heating/cooling block heater with digital display can be used for all common applications in laboratory. Applications include enz...
UOM: 1 * 1 Items
Varenummer: (BOEI115001-2)
Leverandør: BOEKEL SCIENTIFIC
Beskrivelse: Boekel scientific's dry block heaters are advanced, configurable and easy-to-use.
UOM: 1 * 1 Items
New Product
Leverandør: ASYNT
Beskrivelse: Til kontrolleret afkøling af 25 til 1000 ml kolber uden brug af reaktionsbeholdere med kappe. Enhederne giver mulighed for aktiv temperaturstyring fra...
Varenummer: (TECN36620-17)
Leverandør: Cole-Parmer
Beskrivelse: Safely maintain biological samples.
UOM: 1 * 1 Items
Varenummer: (HACHLTV073)
Leverandør: Hach
Beskrivelse: Block heater/cooler, Hach®, LT 20, Thermostatic block heater, bench-top, 80 % relative humidity, non-condensing, Temp. interval: 10...30 °C
UOM: 1 * 1 Items
Ring og spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret for salg via hjemmesiden. Kontakt kundeservice for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Produkt (er) markeret med dette symbol er udgået - sælges indtil lageret er tomt. Alternativer kan være tilgængelige ved at søge med VWR-katalognummeret ovenfor. Hvis du har brug for yderligere hjælp, bedes du kontakte kundeservice på telefon 4386 8788
1 - 9 of 9
no targeter for Bottom