Vil du logge ind igen?
  • Produktkategori
  • kriterier
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
  • Søg i resultater
Bloktermostater
https://dk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/49/50/18944950.jpg
Varmeblokke og kølere er modulbaserede til, at imødekomme kravet om at kunne tilpasses forskellige rør, centrifugerør, ampuller, reaktionsampuller samt andre laboratorieanordninger. Moduler eller blokke kan købes separat. Riste, varmeblokke og køleblokke blander prøverne til en given temperatur for at opnå en homogen blanding.
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"73"
  Listevisning Easy View (new)
Sorter efter:
Leverandør:  Merck
Beskrivelse:   Pålidelighed, hastighed, præcision og fremtidig kompatibilitet er umiskendelige kendetegn for den nye generation af termoreaktorer fra Merck. Alt dett...
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   These mini block heaters are ideal for applications that require accurate and repeatable results. These personal sized units take up minimal bench spa...
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   Bloktermostat, blokke, Enkelt blok til 15/16 mm rør m. rund bund, Brøndstørrelse: Ø 17,5 mm, Til: 15/16 mm rør m. rund bund, Antal huller: 12, Dybde: 48,4 mm
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   Bloktermostat, blokke, Mini block with thermometer well, Brøndstørrelse: Ø 11,1 mm, Til: 1,5 ml tubes, Antal huller: 15, Dybde: 30,5 mm
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   Anodiseret aluminium. Til en lang række af opgaver.
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   Multi-purpose, high wattage, constant temperature VWR® digital block heater which is economical, versatile and compact. This digital model with heated...
UOM:  1 * 1 Items
Varenummer: (460-0249)
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   The combination of heating/cooling and shaking makes the Thermal Shake lite microtube shaking incubator ideal for many life science research ap...
UOM:  1 * 1 Items
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   The Cooling Thermal Shake Touch is designed for applications that require consistent and precise results. With heating, cooling and shaking capabiliti...
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret af din organisation. Kontakt din indkøbsafdeling for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 8  af 73
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Næste 
Et nyt udseende og et fornyet engagement
Bygget på de funktioner og ressourcer, du kender, og optimeret med innovation fra Avantor®. Vores nye brand symboliserer agilitet og vores evne til at tilpasse os kundernes behov.
LÆS MERE BEGYND DIN SHOPPING