Vil du logge ind igen?
  • kriterier
    • På lager (7)
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
  • Søg i resultater
barometre
https://dk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/49/25/18944925.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"13"
Sorter efter:
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   This workstation is designed for the monitoring of conditions affecting sample analysis, and assisting in the prediction of weather changes.
UOM:  1 * 1 Items
Produktet er udgået
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   The VWR® Traceable® excursion trac USB data logging barometer simultaneously monitors barometric pressure, temperature and humidity.
UOM:  1 * 1 Items
Varenummer: (628-0041)
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   This barometer with triple-scale provides a sensitive measure of atmospheric pressure. Corrosion-proof, nickel-chrome.
UOM:  1 * 1 Items
Varenummer: (620-1953)
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   This precision alti, baro and thermometer is ideal for professional use in sports and technology.
UOM:  1 * 1 Items
Varenummer: (620-2126)
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   Dette barometer har tre skalaer for temperatur, fugtighed og tryk. Messing, rustfrit stål-boks.
UOM:  1 * 1 Items
Varenummer: (620-2330)
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   This digital barometer monitors barometric pressure, air temperature, relative humidity also barometric pressure trend and time.
UOM:  1 * 1 Items
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   The VWR® Traceable® memory loc, USB, data logging barometer simultaneously monitors barometric pressure, temperature and humidity. This device can be ...
UOM:  1 * 1 Items
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   This compact and lightweight instrument can measure barometric pressure, temperature and altitude. It graphically displays the barometric pressure tre...
UOM:  1 * 1 Items
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret af din organisation. Kontakt din indkøbsafdeling for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 8  af 13
  1  2  Næste