Vil du logge ind igen?
  • kriterier
    • På lager (6)
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
  • Søg i resultater
Du Søgte efter: "brbare-vgte"
https://dk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/40/64/18374064.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"13"
Sorter efter:
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   Et unikt produkt som kombinerer en simpel ske med en vægt, så man hurtigt og præcist kan dosere et produkt. Kan bruges inden for veterinær- og fødevar...
UOM:  1 * 1 Items
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   A complete portable system for density measurements, comprising of a portable balance plus a density kit for solids and liquids with the required acce...
UOM:  1 * 1 Each
Leverandør:  OHAUS
Beskrivelse:   En prisbillig vægt med en robust plastkonstruktion og LCD-display. Kan enten køre på batteri eller lysnet (med AC-adapter, ekstraudstyr), og har autom...
Leverandør:  OHAUS
Beskrivelse:   Vægt, Portable, Navigator, NV212, Aflæsning: 0,01 g, Vejekapacitet: 210 g, Vejeskål: Ø 210 mm
Leverandør:  OHAUS
Beskrivelse:   The unique YA Series' weighing pan is integrated right into its carrying case, offering the ultimate combination of portability and protection. Just f...
Leverandør:  OHAUS
Beskrivelse:   The Scout® SKX series has been designed for education applications. The overload protection and large backlit LCD, backed by education software makes ...
Leverandør:  OHAUS
Beskrivelse:   A basic portable balance with an innovative design of draught shield.
Leverandør:  OHAUS
Beskrivelse:   Vægt, Portable, Compact™, CS2000E, Aflæsning: 1 g, Vejekapacitet: 2000 g, Vejeskål: 145×133 mm
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret af din organisation. Kontakt din indkøbsafdeling for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 8  af 13
  1  2  Næste