Vil du logge ind igen?
  • kriterier
    • På lager (10)
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
  • Søg i resultater
Du Søgte efter: "Fugtighedsmålere"
https://dk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/40/60/18374060.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"12"
Sorter efter:
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   Accessories
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   Moisture analysers, MB series
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   Moisture analysers, MBT series with touch screens
Leverandør:  SARTORIUS BALANCES
Beskrivelse:   Accessories for moisture analysers, MA series
Leverandør:  SARTORIUS BALANCES
Beskrivelse:   Fugtighedsmålere, MA100
Varenummer: (611-1480)
Leverandør:  SARTORIUS BALANCES
Beskrivelse:   Moisture analyzer, infrared
UOM:  1 * 1 Items
Leverandør:  SARTORIUS BALANCES
Beskrivelse:   Moisture analysers, MA series
Leverandør:  OHAUS
Beskrivelse:   Accessories for moisture balances MB series
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret af din organisation. Kontakt din indkøbsafdeling for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 8  af 12
  1  2  Næste