Vil du logge ind igen?
  • kriterier
    • På lager (2)
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
  • Søg i resultater
Du Søgte efter: "mekaniske-vgte"
https://dk-bot.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/40/54/18374054.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"14"
Sorter efter:
Leverandør:  OHAUS
Beskrivelse:   Vægt, Mechanical, triple beam, Tre stråler, 1650-00, Aflæsning: 0,1 g, Vejekapacitet: 610/2610 g, Vejeskål: Ø 152 mm
UOM:  1 * 1 Items
Leverandør:  OHAUS
Beskrivelse:   Removable stainless steel pan, aluminium pressure cast base and beam.  These balances offer high precision and excellent value and are globa...
Varenummer: (611-5357)
Leverandør:  OHAUS
Beskrivelse:   The Triple Beam Pro offers the convenience of a top loading balance while allowing your students to gain the understanding of measurement garnered thr...
UOM:  1 * 1 Items
Leverandør:  OHAUS
Beskrivelse:   Vægt, Mechanical, Ingen tarering, en stråle, 1450-SD, Aflæsning: 0,1 g, Vejekapacitet: 2000 g, Vejeskål: Ø 152 mm
Varenummer: (611-5027)
Leverandør:  OHAUS
Beskrivelse:   Vægt, Mechanical, Beam, 1119D, Aflæsning: 1 g, Vejekapacitet: 20 kg, Vejeskål: Ø 279 mm
UOM:  1 * 1 Items
Leverandør:  OHAUS
Beskrivelse:   Durable triple beam mechanical balances. Ideal for precise weight determination and long-term use.
Leverandør:  OHAUS
Beskrivelse:   Vægt, Mechanical, TJ2611, Aflæsning: 0,1 g, Vejekapacitet: 2610 g, Vejeskål: 150 mm
Leverandør:  OHAUS
Beskrivelse:   Simple 2-pan design with precision engineered beam for years of maintenance-free use in the classroom
UOM:  1 * 1 Items
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret af din organisation. Kontakt din indkøbsafdeling for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 8  af 14
  1  2  Næste