Vil du logge ind igen?
  • kriterier
    • På lager (29)
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
  • Søg i resultater
Du Søgte efter: "analysevgte"
https://dk-bot.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/40/27/18374027.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"24"
Sorter efter:
Varenummer: (611-3328)
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   Vægt, Analytical, M124A
UOM:  1 * 1 Items
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   An economical range of reliable, high performance analytical balances.
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   Semi-micro balances with resolution of 0,01 mg, they are equipped with a new highly integrated electromagnetic cell. All models feature automatic inte...
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   Semi-micro balances that have 5’’ colour touch screen display and a built-in ioniser which ensures accurate sample preparation. Static charges accumul...
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   Laboratory analytical balances that have 5’’ colour touch screen display with advanced applications and large databases for professional weighing. The...
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   Semi-micro balances that have 5’’ colour touch screen display with advanced applications and large databases for professional weighing. The user has e...
Leverandør:  VWR Collection
Beskrivelse:   Semi-micro balances with resolution of 0,01 mg and a built-in ioniser which ensures accurate sample preparation. Static charges accumulate in differen...
Leverandør:  SARTORIUS BALANCES
Beskrivelse:   Cubis-serien repræsenterer et modulært koncept fra Sartorius, der lader kunden vælge de komponenter, som passer til det relevante applikationsområde. ...
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret af din organisation. Kontakt din indkøbsafdeling for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 8  af 24
  1  2  3  Næste