Du Søgte efter: Vægte
VWR tilbyder alle forme for laboratorievægte, præcisionsvægte, industrivægte, analysevægte osv. Vi tilbyder alt fra generiske manuelle laboratorievægte til elektroniske fugt analysatorer samt højkvalitets vægte, som er kalibrerede, enkle at betjene og giver hurtige resultater.<br /><br />Ved hjælp af den nyeste teknologi til rådighed leverer laboratorievægtene pålidelige målinger med hurtig stabilisering og timing. Med holdbare flade platforme er instrumenterne nemme at rengøre for støv og snavs. Laboratorievægtene har et kompakt design, der er en fordel i laboratorier med mangel på plads.
VWR tilbyder alle forme for laboratorievægte, præcisionsvægte, industrivægte, analysevægte osv. Vi tilbyder alt fra generiske manuelle laboratorievægte til elektroniske fugt analysatorer samt højkvalitets vægte, som er kalibrerede, enkle at betjene og giver hurtige resultater.
Ved hjælp af den nyeste teknologi til rådighed leverer laboratorievægtene pålidelige målinger med hurtig stabilisering og timing. Med holdbare flade platforme er instrumenterne nemme at rengøre for støv og snavs. Laboratorievægtene har et kompakt design, der er en fordel i laboratorier med mangel på plads.
108  results were found
SearchResultCount:"108"
Sort Results
Listevisning Easy View (new)
Tilfreds med din søgning? - rate den her.
Varenummer: (611-1565)
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Et unikt produkt som kombinerer en simpel ske med en vægt, så man hurtigt og præcist kan dosere et produkt. Kan bruges inden for veterinær- og fødevar...
UOM: 1 * 1 Items
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: A selection of 36 high level balances offering high accuracy and repeatability combined with easy, intuitive operation and a large touch screen for ap...
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Rugged and economical balances, that are ideal for educational establishments and laboratory use. A series that ranges from simple weighing to operati...
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Industrial series of advanced platform scales, offering increased accuracy and fast stabilisation time, combined with easy, intuitive operation and a ...
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: The IS range of high capacity balances are robust, reliable and ensure high performance. Models are equipped with either a backlit LCD with adjustable...
Tilbud
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: These semi-micro balances have a resolution of 0,01 mg and are equipped with a new highly integrated electromagnetic cell. All models feature automati...
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Semi-micro balances that have 5" colour touch screen display with advanced applications and large databases for professional weighing. The user has ea...
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: These semi-micro balances with 5" colour touch screen display and built-in ioniser ensure accurate sample preparation. Static charges accumulate in di...
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: An economical range of reliable, high performance analytical balances. All models have a stainless steel top pan.
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Complete kits that, together with the appropriate balance, allow the user to calculate the density of liquids (such as beverages) or non absorbent sol...
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Precision balances that are ideal for use in any laboratory, these models offer GLP/ISO records of weight values with date, time and serial number. A ...
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: VWR® Professional precision balances are ideal for wide range of laboratory weighing tasks, they have been designed for multi-user environments (each ...
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Semi-micro balances with resolution of 0,01 mg, they are equipped with a new highly integrated electromagnetic cell. All models feature automatic inte...
Tilbud
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: An economical range of reliable, high performance analytical balances. All models have a stainless steel top pan.
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Competitively priced electronic balances for the education sector. All models have a stainless steel top pan.
Leverandør: VWR Collection
Beskrivelse: Rugged, economical, balances that are ideal for educational establishments and laboratory use. A series that ranges from simple weighing to operation ...
Ring og spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret for salg via hjemmesiden. Kontakt kundeservice for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Produkt (er) markeret med dette symbol er udgået - sælges indtil lageret er tomt. Alternativer kan være tilgængelige ved at søge med VWR-katalognummeret ovenfor. Hvis du har brug for yderligere hjælp, bedes du kontakte kundeservice på telefon 4386 8788
1 - 16 of 108
no targeter for Bottom