BOD-måling, OxiTop® Control 6
Leverandør: WTW
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OxiTop®
705-1000EA 38170 DKK
WTWA208201
BOD-måling, OxiTop® Control 6
Systemet OxiTop® Control til måling af BOD består af et OxiTop® Control målehoved og en infrarød kontroller. Systemet er utroligt let at anvende. Kontrolleren er i stand til at konfigurere op til 100 målehoveder og modtager måledataene via infrarød transmission. Hver prøve identificeres og genkendes let af kontrolleren takket været målehovedet, som er forbundet til et unikt serienummer. Kontrolleren har flere sprog, hvilket gør den så let som mulig at betjene. Det digitale display er tydeligt og er med trinvis vejledning til alle brugerhandlinger.
  • Standard- og rutinemåling af 6 eller 12 prøver parallelt med automatisk dataoverførsel
  • Kan håndtere op til 100 målehoveder
  • Automatisk tildeling af prøveidentifikationsnummer
  • Måleperiode: 0,5 time til 99 dage
  • Kan gemme 180 til 360 målesæt med grafisk visning i tid og overvågning
OxiTop® Control 6
Komplet pakke til 6 samtidige målinger med OxiTop® OC 100 kontroller og IS 6 induktive omrøringssystem til lysnet 230 V / 50/60 Hz og med 6 OxiTop® C målehoveder og passende standardtilbehør.
Leveringsinformation: Leveres med brune prøveflasker, omrørerstænger, gummihylstre, NaOH-piller, en af hver overflowmåleflaske (164 ml og 432 ml), nitrificeringsinhibitor.