Måling af biologisk nedbrydelighed, OxiTop® Control A6/A12 og OxiTop® Control S6/S12
Leverandør: WTW
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OxiTop®
705-1006EA 91280 DKK
WTWA208222 WTWA208198 WTWA208196
Måling af biologisk nedbrydelighed, OxiTop® Control A6/A12 og OxiTop® Control S6/S12
Bionedbrydelighed i henhold til ISO 9408/ DIN EN 29 408/ OECD 301 F. Bestemmelsen af bionedbrydeligheden bør kontrolleres før 'nye' kemikalier bruges for første gang, ikke blot af miljømæssige årsager men også for at minimere omkostninger forbundet med bortskaffelse. Prøven præpareres i henhold til instruktionerne og en blindprøve omrøres ved en konstant temperatur i 28 dage i lukkede flasker. Den dannede CO₂ fjernes fra gasvolumenet ved hjælp af et absorberingsmiddel, hvorved det negative tryk der opstår, er et udtryk for bionedbrydeligheden. Den kontinuerlige lagring af værdierne i OxiTop®-C er ensbetydende med at den påkrævede dokumentation kan garanteres så optimalt som muligt.
  • Måleflaskerne og adaptere kan autoklaveres ved 121 °C
  • Kontrollerens område er 400 - 1000 mm
  • Hovederne blinker fem gange, når kontrolleren opretter forbindelse til dem
Leveringsinformation: A6/S6 og A12/S12 inkluderer brugsklare pakker af prøveflasker og adaptere, omrørerplader og omrørere, OxiTop®-C hoveder, OC110 kontroller, Achat OC software samt dertilhørende tilbehør (termostatisk kabinet er ikke inkluderet)