Vil du logge ind igen?
  • kriterier
    • På lager (2)
  • Leverandør
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
    Luk
  • Søg i resultater
Du Søgte efter: "bod-malingssystemer"
https://dk.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/49/18/18944918.jpg
BOD målesystemer til industrielt spildevand eller spildevandsprøver er tilgængelige hos VWR. Bestem vandkvaliteten på en rettidig og effektiv måde med vores kviksølvfrie respirometriske systemer med digitale displays. Komplette rutinemålinger af seks eller tolv prøver i op til 99 dage. Udvalgte systemer tildeler automatisk et unikt identifikationsnummer til hver prøve. BOD målesystemer leveres klar til brug.
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"10"
Sorter efter:
Leverandør:  VELP SCIENTIFIC
Beskrivelse:   BOD measurement system, BOD Sensor system 10 for ten samples analyses, Applikation: BOD
Leverandør:  WTW
Beskrivelse:   BOD-målesystemer, OxiTop® Control B6 pakke til 6 pladser med 6 kolber PF45/500, Duran og 6 OxiTop®AD/SK adaptere, autoklaverbar, Applikation: Mikrobiel jordrespiration
Leverandør:  WTW
Beskrivelse:   BOD measurement system, OxiTop® IS6, Applikation: BOD
Leverandør:  VELP SCIENTIFIC
Beskrivelse:   Respirometric measurement system for BOD without mercury for determining the amount of dissolved oxygen consumed by aerobic biological microorganisms ...
Leverandør:  WTW
Beskrivelse:   BOD measurement system, OxiTop® Control A6, Applikation: Bionedbrydelighed
Leverandør:  WTW
Beskrivelse:   BOD measurement system, OxiTop® Control AN 12, Applikation: Anaerob nedbrydning
Leverandør:  WTW
Beskrivelse:   Systemet OxiTop® Control til måling af BOD består af et OxiTop® Control målehoved og en infrarød kontroller. Systemet er utroligt let at anvende. Kont...
Leverandør:  Lovibond Tintometer
Beskrivelse:   Manometric, respirometric BOD measurement using the Lovibond® BD 600 systems for determination of the quantity of oxygen required for biological degra...
Spørg om pris
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Lager for denne post er begrænset, men kan være til rådighed på et lager tæt på dig. Sørg for, at du er logget ind på webstedet, så tilgængelige bestand kan vises. Hvis call vises stadig, og du har brug for hjælp, bedes du ringe til os på - 43 86 87 88.
Dette produkt er mærket som begrænset og kan kun købes af godkendte Shipping konti. Hvis du har brug for yderligere hjælp, e-mail VWR Regulatory Department på Regulatory_Affairs@vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dette produkt er blevet blokeret af din organisation. Kontakt din indkøbsafdeling for mere information.
Det originale produkt er ikke længere tilgængelig. Den viste erstatning er tilgængelig.
Dette produkt er udgået - sælges til lageret er tomt. Alternativer kan være til rådighed ved at søge med det ovennævnte VWR Katalognummer. Ring venligst til kundeservice hvis du har brug for yderligere hjælp på telefon 4386 8788.
1 - 8  af 10
  1  2  Næste